Fontos dokumentumok
809845
Pregnenolone-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21D4H28O2
Molekulatömeg:
320.50
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@H]1CCC2C3CC=C4C([2H])([2H])[C@@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16?,17+,18?,19?,20-,21+/m0/s1/i8D2,12D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORNBQBCIOKFOEO-JHAWGCOXSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?