Merck
803081
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxypregnenolone-20,21-13C2,16,16-d2
≥98 atom %, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C2C19D2H30O3
Molekulatömeg:
336.47
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
 13C
 D
≥98 atom %
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+4
kiszállítva
dry ice
SMILES string
OC(C1)CC[C@@]2(C)C1=CCC3C2CC[C@@]4(C)C3CC([2H])([2H])[C@@]4([13C]([13CH3])=O)O
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15?,16?,17?,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i1+1,11D2,13+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JERGUCIJOXJXHF-AQOZABEKSA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)