Merck
719544
Sigma-Aldrich
Estrone-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one-13C3, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one-13C3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C3C15H22O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
273.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
258-260 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH]C=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O)=[13CH]1
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNXHEGUUPJUMQT-JTCDCFKFSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jamie L York et al.
Food chemistry, 326, 126939-126939 (2020-05-16)
Hen egg yolk from chicken eggs were examined for their mycotoxin, hormone, and fat-soluble vitamin content. A method was developed for multi-class analysis of egg yolk using a dilute/precipitate, centrifuge, and shoot process coupled with on-line sample clean-up using restricted
Maria E Nilsson et al.
Endocrinology, 156(7), 2492-2502 (2015-04-10)
Accurate measurement of sex steroid concentrations in rodent serum is essential to evaluate mouse and rat models for sex steroid-related disorders. The aim of the present study was to develop a sensitive and specific gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) method