Teszt
97%
form
solid
mp
37-40 °C
funkcionális csoport
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJXYWMSTOWBZHC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)