Merck
73659
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)piperazine
≥98.0% (GC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.68
Beilstein:
150981
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
crystals
mp
76-79 °C
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNEIHNMKASENIG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
R W Fuller et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 29(1), 201-204 (1980-07-01)
1-(p-Chlorophenyl)piperazine (PCPP), a structural analog of p-chloroamphetamine (PCA), increased serotonin and decreased 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) concentration in rat brain at 6 hours. At one day and one week, serotonin and 5-HIAA concentrations were normal. In contrast, PCA lowered serotonin and
J Maj et al.
Polish journal of pharmacology and pharmacy, 32(4), 495-504 (1980-07-01)
Studies of 1-(m-chlorophenyl)-piperazine (m-CPP), 1-(p-chlorophenyl)-piperazine (p-CPP) and 1-phenylpiperazine (PP) were carried out on rats, mice and rabbits in order to assess their stimulatory effect on the central serotonin system. It was found out that m-CPP and p-CPP evoked a characteristic
Piotr Cysewski
Journal of molecular modeling, 23(4), 136-136 (2017-03-30)
In silico screening was performed to search for binary solids in which a phenylpiperazine-derivative drug was cocrystallized with a dicarboxylic acid. The phenylpiperazine derivative could be any of 61 such drugs, while the dicarboxylic acid could be any of nine