Merck
471682
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.5815 (lit.)
bp
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine is a piperazine derivative.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
N-dealkylation of arylpiperazine derivatives: disposition and metabolism of the 1-aryl-piperazines formed.
Caccia S.
Current Drug Metabolism, 8(6), 612-622 (2007)