Merck
571415
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
97%
Szinonimák:
1-(4-Anisyl)piperazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H16N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.26
Beilstein:
156736
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
42-47 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Htr1a(24473)
Figyelmeztetés
Absorbs CO2
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Marcelo Dutra Arbo et al.
Archives of toxicology, 90(12), 3045-3060 (2016-01-29)
The piperazine derivatives most frequently consumed for recreational purposes are 1-benzylpiperazine, 1-(3,4-methylenedioxybenzyl) piperazine, 1-(3-trifluoromethylphenyl) piperazine and 1-(4-methoxyphenyl) piperazine. Generally, they are consumed as capsules, tablets or pills but also in powder or liquid forms. Currently, the precise mechanism by which