Merck
724580
Sigma-Aldrich
1-(4-bromophenyl)piperazine
95%
Szinonimák:
1-(4-bromophenyl)piperazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
91-95 °C
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13BrN2/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJHPFAFEJNBIDC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lei Liu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 117, 325-332 (2015-09-29)
The current study reports the development and validation of a stability-indicating reversed phase HPLC method for the separation and identification of potential impurities in vortioxetine, a recently developed antidepressant. The structures of a new compound and four process-related impurities formed