Merck
C67605
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13ClN2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
mp
160-163 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Clc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUTWDZXWTKMXPI-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)