Merck
80077
Sigma-Aldrich
1-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
1-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H13F3N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.23
Beilstein:
523408
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
crystals
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
88-92 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-1-3-10(4-2-9)16-7-5-15-6-8-16/h1-4,15H,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)