Fontos dokumentumok
SIK7701-10
Sigma-Aldrich
12-Aminododecylphosphonic acid hydrochloride salt
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H29ClNO3P
Molekulatömeg:
301.79
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
≥95%
form
solid
eltarthatósági idő
3 years under the recommended conditions
szín
white
Alkalmazás
This coupling agent specifically reacts with cabonyl functions such as aldehydes or ketones to form an imine ligation.
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)