Merck
616133
Sigma-Aldrich
Oleic acid-9,10-d2
≥96 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CD=CD(CH2)7CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥96 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
solid
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
sűrűség
0.896 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]\C(CCCCCCCC)=C(/[2H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9D,10D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQPPMHVWECSIRJ-FGFBQCSHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)