Merck
615889
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-3,3-d2
98 atom % D
Szinonimák:
L-Phenylalanine-β,β-d2
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CD2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[H][C@@](N)(C(O)=O)C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i6D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-RAEURDQOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Candice Z Ulmer et al.
Analytica chimica acta, 1037, 351-357 (2018-10-08)
In order to profile the lipidome for untargeted lipidomics applications, analysis by ultra-high performance liquid chromatography - high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS) typically requires the extraction of lipid content from sample matrices using matrix-specific conditions. The Folch, Bligh-Dyer, and Matyash