Merck
734772
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophene-2-acetic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5BrO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
87-92 °C
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1cc(Br)cs1
InChI
1S/C6H5BrO2S/c7-4-1-5(10-3-4)2-6(8)9/h1,3H,2H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQLBAXZWESSFHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)