Merck
706957
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H3BrF2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
76-81 °C
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cc(Br)cc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H3BrF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZGVAISJIQNQEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)