Fontos dokumentumok
734462
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
contains ≤0.5% BHT as inhibitor, 95%
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H7ClO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.5% BHT as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.455
sűrűség
1.150 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
chloro
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(=C)CCl
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYMDTEIPYQNXIL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.0 °F
Lobbanási pont (C)
62.77 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?