Merck
425222
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
98%
Szinonimák:
2-(Bromomethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl α-(bromomethyl)acrylate, Ethyl 2-(bromomethyl)-2-propenoate, Ethyl 2-(bromomethyl)propenoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=C(CH2Br)CO2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.04
Beilstein:
970108
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
38 °C/0.8 mmHg (lit.)
sűrűség
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]\C([H])=C(\CBr)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate is an allylic alkylating reagent.
Alkalmazás
It can be employed as an electrophile for various organometallic compounds. The organometallic derivatives of the compound can be used for the synthesis of α-methylene lactones and lactams. It can also be used for the polymerization of functionalized acrylic monomers.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ethyl 2?(Bromomethyl) acrylate.
Villieras J, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (1988)