Merck
654078
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H2Cl2IN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
273.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
161-165 °C
funkcionális csoport
chloro
iodo
SMILES string
Clc1cc(I)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H2Cl2IN/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGSKFMPSBUAUNE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liang Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6580-6586 (2008-08-08)
A new approach wherein steric interactions between substituents of unsymmetrical bis(4-pyridyl)acetylene ligands dictate the self-selection of single isomers of [4 + 4] self-assembled squares is presented. Each [4 + 4] self-assembly is characterized by multinuclear (31)P and (1)H NMR spectroscopies