Merck
615285
Sigma-Aldrich
1-Octanol-d18
98 atom % D
Szinonimák:
Capryl alcohol-d18
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)7OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
bp
196 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
sűrűség
0.940 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+18
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBPLFHHGFOOTCA-PBYHGZINSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
176.0 °F
Lobbanási pont (C)
80 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)