Merck
731749
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Bromo[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]magnesium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H23BrMg
Molekulatömeg:
307.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solution
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.949 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c([Mg]Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23.BrH.Mg/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6;;/h7-8,10-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXUAJPDGIIDXFR-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F
Lobbanási pont (C)
-30 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)