Merck
719838
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,6-diisopropylbenzene
95%
Szinonimák:
2,6-Diisopropylbromobenzene, 2,6-Diisopropylphenyl bromide, 2-Bromo-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, 2-Bromo-1,3-diisopropylbenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H17Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
241.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.532
sűrűség
1.171 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1Br
InChI
1S/C12H17Br/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEOQKWIURDCGIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98.9 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)