Merck
425508
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
2,6-Xylylmagnesium bromide, Bromo(2,6-dimethylphenyl)magnesium
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in THF
bp
65-67 °C
sűrűség
0.998 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1cccc(C)c1[Mg]Br
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIGUVDUZGAJWQK-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
2,6-Dimethylphenylmagnesium bromide can be used:
  • As an intermediate in the synthesis of dibutyl(5,10-dihydro-1,9-di-p-toluoyl-5-p-tolyldipyrrinato)tin(IV), which is further used in the preparation of zinc-based porphyrin.
  • As a substrate in the preparation of substituted fluorenes by reacting with 2-substituted arenesulfonates and dihaloarenes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nearly Chromatography-Free Synthesis of the A3B-Porphyrin 5-(4-Hydroxymethylphenyl)-10, 15, 20-tri-p-tolylporphinatozinc (II).
Zaidi SHH, et al.
Organic Process Research & Development, 10(2), 304-314 (2006)
Pd (OAc) 2-catalyzed domino reactions of 1, 2-dihaloarenes and 2-haloaryl arenesulfonates with Grignard reagents: efficient synthesis of substituted fluorenes
Dong C and Hu Q
Tetrahedron, 64(11), 2537-2552 (2008)