Fontos dokumentumok
407097
1-Bromo-2,4,6-tri-tert-butylbenzene
97%
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
mp
168-173 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(c(Br)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H29Br/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOKZWHPYNRDCOA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.