Merck
B71608
Sigma-Aldrich
2-Bromomesitylene
98%
Szinonimák:
2-Bromo-1,3,5-trimethylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
1,3,5-(CH3)3C6H2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.09
Beilstein:
1907245
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.552 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
sűrűség
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Bromomesitylene can be used as a reactant for carbon-carbon bond formation and cleavage reactions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nitrile-group transfer from solvents to aryl halides. novel carbon- carbon bond formation and cleavage mediated by palladium and zinc species
Luo FH, et al.
Organometallics, 17, 1025-1030 (1998)
Karlee L Bamford et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(48), 17571-17577 (2020-11-25)
The synthesis and isolation of the first stable C-B-N-substituted borinium [MesBNiPr2][B(C6F5)4] (2) is described. Compound 2 was shown to react with isothiocyanate and carbodiimides, effecting B-C insertion to afford nitrilium (4) and borenium amidinate salts, respectively. The borinium cation [MesBNiPr2]+