Fontos dokumentumok
284998
Adrenosterone
98%
Szinonimák:
11-Ketoandrostenedione, 4-Androstene-3,11,17-trione, Androst-4-ene-3,11,17-trione, Reichstein’s substance G
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]20/D +300°, c = 1 in chloroform
mp
219-222 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H24O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,17H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZRPTBIGEANTGU-IRIMSJTPSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?