Merck
425931
Sigma-Aldrich
Methacetin-(methoxy-13C)
99 atom % 13C
Szinonimák:
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H4O13CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
mp
128-130 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gastroenterology, 72, 1033-1033 (1977)