Merck
727989
Sigma-Aldrich
Ethyldimethylpropylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18F6N2O4S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
szennyeződések
≤1.0% water
funkcionális csoport
amine
fluoro
SMILES string
CCC[N+](C)(C)CC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H18N.C2F6NO4S2/c1-5-7-8(3,4)6-2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H2,1-4H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKXJTTMLNYZAOH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyldimethylpropylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is an ionic liquid with high dielectrical permittivity, ionic conductivity and low viscosity.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Parametrization of 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate/nitrate ionic liquid for the GROMOS force field
Micaelo, Nuno M., Antonio M. Baptista, and Claudio M. Soares
Analytical Chemistry, 110.29, 14444-14451 (2006)
Confinement of 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate in metallic silver
Neouze, Marie-Alexandra, and Marco Litschauer
The Journal of Physical Chemistry, 112.51, 16721-16725 (2008)
Density and viscosity of 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate with ethanol, 1-propanol, or 1-butanol at several temperatures
Mokhtarani, Babak, et al.
Analytical Chemistry, 41.12, 1432-1438 (2009)
Electrical double layer capacitors with sucrose derived carbon electrodes in ionic liquid electrolytes.
Wei L and Yushin G.
Journal of Power Sources, 196(8), 4072-4079 (2011)
Thermochemical properties of 1-butyl-3-methylimidazolium nitrate
Strechan, A. A., et al.
Electrochimica Acta, 474.1, 25-31 (2008)