Merck
727717
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium iodide
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11IN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.08
Beilstein:
9511928
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
98%
form
crystals
szennyeződések
<1.0% water
SMILES string
[I-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.HI/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPVXEUXSWNLULC-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)