Merck
119334
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
98%
Szinonimák:
Di(cyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride, Hafnocene dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10Cl2Hf
CAS-szám:
Molekulatömeg:
379.58
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: hafnium
reagent type: catalyst
mp
230-233 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Hf]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Hf/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHCOEQZUSAFLHQ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
P Köpf-Maier et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 96(1), 43-51 (1980-01-01)
The antitumor activity of the metallocene dichlorides TDC, ZDC, and HDC against Ehrlich ascites tumor in CF1 mice is investigated. A single i.p. injection of TDC in the optimum dose (30-60 mg/kg) 24 h p.t.t. achieves survival of 80-90% of
P Köpf-Maier et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 5(4), 237-241 (1981-01-01)
The in vitro growth-inhibiting potencies of titanocene dichloride (TDC), zirconocene dichloride (ZDC), hafnocene dichloride (HDC), vanadocene dichloride (VDC), and molybdocene dichloride (MDC) against Ehrlich ascites tumor (EAT) cells cultured in viro as permanently growing suspension cultures were determined. The most