Merck
753203
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
97%
Szinonimák:
3-(Trifluoromethyl)-2-mercaptopyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4F3NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
178-183 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccnc1S
InChI
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-2-1-3-10-5(4)11/h1-3H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACGSRAAAQJSWLC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)