Merck
720895
Sigma-Aldrich
5-Bromopyridine-2-thiol
95%
Szinonimák:
3-Bromo-6-mercaptopyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4BrNS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
202-208 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Sc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H4BrNS/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPWXLRZTRDTFMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)