Fontos dokumentumok
GF30173420
Nickel oxide
powder, max. particle size 500 micron, weight 25 g, min. particle size 200 micron
Szinonimák:
NI516020
About This Item
UNSPSC kód:
12352303
NACRES:
NA.23
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 301-734-20
súly
25 g
maximum részecskeméret
500 μm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)