Merck
802182
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide (50:50), ester terminated, average Mw 100,000
Szinonimák:
PLGA
About This Item
Lineáris képlet:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
solid
adagolási arány
lactide:glycolide (50:50)
molekulatömeg
average Mw 100,000
összetétel
lactide:glycolide (50:50)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Alkalmazás
Biodegradable polymer for tissue engineering and drug delivery
Tulajdonságok és előnyök
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Fizikai forma
Biocompatible, biodegradable polymer.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)