Merck
719765
Sigma-Aldrich
Triethyl-13C6 phosphate
99 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
Ethyl-13C6 phosphate
About This Item
Lineáris képlet:
(13C2H5O)3PO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
95% (CP)
form
liquid
bp
215 °C (lit.)
sűrűség
1.107 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH2]OP(=O)(O[13CH2][13CH3])O[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQWPFSLDHJDLRL-IDEBNGHGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
240.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
116 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)