E0800000
Plastic additive 04
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Epoxidized soya bean oil, ESBO, Soybean oil, epoxidized
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gyártó/kereskedő neve
EDQM
sűrűség
0.997 g/mL (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
447.8 °F
Lobbanási pont (C)
231 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)