Merck
715492
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
≥94%
Szinonimák:
(4-(Dimethylaminocarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-Dimethylcarbamoylphenylboronic acid, [4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenyl]boronic acid, [4-(N,N-Dimethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H12BNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥94%
form
solid
mp
141-145 °C
funkcionális csoport
amide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BNO3/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)10(13)14/h3-6,13-14H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJYYVSIRDJVQJW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
May contain varying amounts of anhydride
Alkalmazás
Reactant for preparation of:
  • Selective glucocorticoid receptor agonists
  • (thienopyridine)carboxamides as checkpoint 1 kinase (CHK1) inhibitors
  • [(pyrrolo[2,3-b]pyridinyl)methylene]hydroxybenzofuranones as ATP-competitive inhibitors of the mammalian target of rapamycin
  • Pyrrolopyridines as inhibitors of insulin-like growth factor-1 receptor tyrosine kinase
Reactant for:
  • Copper-mediated N-arylation of quinazolinediones
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)