Merck
666491
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinylboronic acid
90%
Szinonimák:
(2,4-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, (2,6-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, 2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dimethoxy-5-Pyrimidineboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2(C4HN2)B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
90%
form
solid
szennyeződések
5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
mp
113-117 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ncc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C6H9BN2O4/c1-12-5-4(7(10)11)3-8-6(9-5)13-2/h3,10-11H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKGKUACPLXCVOF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
May contain varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)