Merck
639079
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-buten-2-ylboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH2)2C=CCH3BO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
mp
173-178 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C(\C)B(O)O
InChI
1S/C5H11BO2/c1-4(2)5(3)6(7)8/h7-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONHWZTRGTFWBIX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Synthesis of 8-alkenylboronpyrromethene dyes
  • Addition reactions with N-methyliminodiacetic acid or aromatic, heteroaromatic or aliphatic aldehydes
  • Arylation of methyl o-formylbenzoates
  • Synthesis of tert-butanesulfinyl α-branched allylic amines
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)