Merck
651621
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
technical grade, 90%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7BN2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
181.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
solid
mp
215-225 °C (dec.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)B(O)O
InChI
1S/C6H7BN2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3,10-11H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRTXQNNJQZNKRP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid is a synthetic building block used in metal-catalyzed Suzuki coupling reaction.
Alkalmazás
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid can be used as a reactant to prepare difluoromethoxy-3-nitrobiphenyl-4-amine by coupling with 1-bromo-2-(difluoromethoxy)-benzene in the presence of a palladium catalyst.
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Design and optimization of benzimidazole-containing transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8) antagonists
Parks DJ, et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 233-247 (2011)