Merck
566012
Sigma-Aldrich
3-Acetamidophenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
3-Acetamidobenzeneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.98
Beilstein:
3278316
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
135 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H10BNO3/c1-6(11)10-8-4-2-3-7(5-8)9(12)13/h2-5,12-13H,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBTSWKLSEOGJGJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Trifluoromethylation
Reactant involved in the synthesis of a variety of inhibitors including:
  • NR2B subtype of NMDA receptor antagonists for antidepressant activity
  • Biphenylylmethylimidazole derivatives for use as 17,20-lyase inhibitors
  • (Indolyl)-3,5-substituted benzene analogs with antimitotic and antitumor activity
  • Substituted pyrrolidines and tetrahydrofurans as AMPA receptor positive modulators
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
André J van der Vlies et al.
Bioconjugate chemistry, 30(3), 861-870 (2019-01-25)
Curcumin (Cur) has a wide range of bioactivities that show potential for the treatment of cancer as well as chronic diseases associated with inflammation and aging. However, the therapeutic efficacy of Cur has been hampered by its rapid degradation under