Merck
SML3722
Sigma-Aldrich
Dinaciclib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2S)-1-[3-Ethyl-7-[[(1-oxido-3-pyridinyl)methyl]amino]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl]-2-piperidineethanol, 2-[(2S)-1-[3-Ethyl-7-[(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)methylamino]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl]piperidin-2-yl]ethanol, MK 7965, MK-7965, MK7965, SCH 727965, SCH-727965, SCH727965
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H28N6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
, White to light brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
[n+]1(cc(ccc1)CNC2=CC(=Nc4[n]2ncc4CC)N3[C@@H](CCCC3)CCO)[O-]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Dinaciclib (SCH 727965) is a potent and selective cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor (CDK1/2/5/6/7/9 IC50 = 3/1/1/12/7/4 nM; Little or no inhibition of 41 other kinases at 10 μM) with potent antiproliferation activity in A2780 ovarian cancer cultures (IC50 = 4 nM by thymidine uptake assays). Dinaciclib exhibits potent anti-cancer efficacy in cultures (IC50 = 6-17 nM against 14 cancer cell lines) and in an A2780 tumor xenograft model in mice in vivo (8-48 mg/kg via daily i.p.).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)