Merck
715441
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14BF3N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
151-155 °C
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c[nH]nc2C(F)(F)F
InChI
1S/C10H14BF3N2O2/c1-8(2)9(3,4)18-11(17-8)6-5-15-16-7(6)10(12,13)14/h5H,1-4H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHYPQJYBTNZKBY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)