Merck
648787
Sigma-Aldrich
Isopropylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
(1-Methylethyl)boronic acid, (Propan-2-yl)boronic acid, 2-Propaneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHB(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
95-100 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)B(O)O
InChI
1S/C3H9BO2/c1-3(2)4(5)6/h3,5-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIPHSSYCQCBJAX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant or reagent involved in:
  • Copper-promoted cross-coupling
  • Domino Heck-Suzuki reactions
  • C-H activation for arylations and alkylations
  • Suzuki-Miyaura type couple reactions
  • Alkylation-hydride reduction sequence
Egyéb megjegyzések
May contain varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)