Merck
SML1591
Sigma-Aldrich
Buclizine dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-(p-tert-butylbenzyl)piperazine, 1-(p-Chlorobenzhydryl)-4-(p-tert-butylbenzyl)-diethylenediamine hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-piperazine dihydrochloride, Buclina, Longifene, Posdel, UCB-4445, Vibazine, Vibazine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H33ClN2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
505.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)Cc4ccc(cc4)C(C)(C)C)c2ccccc2.[H+].[H+]
InChI
1S/C28H33ClN2.2ClH/c1-28(2,3)25-13-9-22(10-14-25)21-30-17-19-31(20-18-30)27(23-7-5-4-6-8-23)24-11-15-26(29)16-12-24;;/h4-16,27H,17-21H2,1-3H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDBHDSZKNVDKNU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Buclizine is a piperazine antihistamine and anticholinergic that exerts its antiemetic and antimotion sickness effects.
Histamine H1 receptor antagonist
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)