Merck
714887
Sigma-Aldrich
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) solution
0.2 M in toluene
Szinonimák:
α,α,′-Azoisobutyronitrile solution, AIBN solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
0.2 M in toluene
törésmutató
n20/D 1.495
sűrűség
0.858 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
azo
nitrile
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
Alkalmazás
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) (AIBN) is a radical initiator. AIBN solution can be used to initiate radical-induced reactions, specifically free-radical polymerizations. It can be used in:
  • Synthesis of styrene-vinyl pyridine diblock copolymers by reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
  • Preparation of silicon oxycarbide glasses.
  • Synthesis of poly [N-(p-vinyl benzyl) phthalimide] for the preparation of titanium dioxide composites for electrophoretic displays.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.9 °F
Lobbanási pont (C)
4.4 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Styrene?vinyl pyridine diblock copolymers: Synthesis by RAFT polymerization and self?assembly in solution and in the bulk.
Zamfir M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50(8), 1636-1644 (2012)
Optimization of sol?gel/pyrolysis routes to silicon oxycarbide glasses.
Strachota A, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 358(20), 2771-2782 (2012)
Aspects of the chemistry of azobisisobutyronitrile.
Bevington J C.
Journal of Polymer Science, 10(3), 195-202 (1993)
Stable titanium dioxide grafted with poly [N-(p-vinyl benzyl) phthalimide] composite particles in suspension for electrophoretic displays.
Dai R, et al.
Colloid and Polymer Science, 289(4), 401-407 (2011)
Cameron J Bloomquist et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 278, 9-23 (2018-03-30)
Mass customization along with the ability to generate designs using medical imaging data makes 3D printing an attractive method for the fabrication of patient-tailored drug and medical devices. Herein we describe the application of Continuous Liquid Interface Production (CLIP) as