Fontos dokumentumok
11630
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)
purum, ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
α,α′-Azoisobutyronitrile, AIBN, Azobisisobutyronitrile, Free radical initiator
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
solid
szennyeződések
≤2% water
izzítási maradék
≤0.1%
mp
102-104 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Polymer Chemistry: Analysis of polymer synthesis using AIBN under various conditions, with emphasis on thermal initiation properties (Suriyanarayanan & Nicholls, 2019).
- Influence of cyclodextrin on the UCST-and LCST-behavior of poly (2-methacrylamido-caprolactam)-co-(N, N-dimethylacrylamide): Explores the role of AIBN in copolymerization processes influencing polymer properties relevant to material science applications (Burkhart & Ritter, 2014).
- Preparation and characterization of polyaniline microcapsule loaded with 2, 2′‐azobis (2‐methylpropionitrile) initiator and its controlled release: Demonstrates innovative applications of AIBN in microencapsulation techniques, targeting enhanced performance in adhesive industries (Zhang et al., 2022).
Tárolás és stabilitás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Self-react. C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
122.0 °F
Lobbanási pont (C)
50 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?