Merck
234788
Sigma-Aldrich
Tributyltin hydride
contains 0.05% BHT as stabilizer, 97%
Szinonimák:
TBTH, Tri-n-butylstannane, Tri-n-butyltin hydride, Tributylstannane
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3]3SnH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.06
Beilstein:
3587329
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
tartalmaz
0.05% BHT as stabilizer
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
törésmutató
n20/D 1.473 (lit.)
bp
80 °C/0.4 mmHg (lit.)
sűrűség
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Sn.H/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBGVGMSCBYYSLD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
A widely used radical reagent used in reductive cleavage, radical dehalogenation, and intramolecular radical cyclization.
Radical promoted intramolecular cyclization leading to isoxazolo-benzaulene ring system. Vinyl tin fragment used in a synthesis of (+)-panepophenanthrin via biomimetic Diels-Alder dimerization.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetrahedron, 62, 9892-9892 (2006)
Synthesis, 417-417 (1988)
Synthesis, 665-665 (1987)
Tetrahedron Letters, 47, 7043-7043 (2006)
Cassander P Titley-O'Neal et al.
The Science of the total environment, 449, 52-62 (2013-02-16)
Queen conch (Strombus gigas) are listed in CITES Appendix II. Populations may be declining due to anthropogenic inputs that include pollutants from boating activity. In the British Virgin Islands (BVI), some conch exhibit imposex, a condition in which male external