Fontos dokumentumok
380210
1,1′-Azobis(cyclohexanecarbonitrile)
98%
Szinonimák:
1,1′-Azobis(cyanocyclohexane), ACHN
Teszt
98%
Forma
solid
mp
114-118 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CC1(CCCCC1)\N=N\C2(CCCCC2)C#N
InChI
1S/C14H20N4/c15-11-13(7-3-1-4-8-13)17-18-14(12-16)9-5-2-6-10-14/h1-10H2/b18-17+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYIKRXIYLAGAKQ-ISLYRVAYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Self-react. D - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocols
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.