Merck
714127
Sigma-Aldrich
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)propionic acid
≥96% (TLC)
Szinonimák:
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)propanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96% (TLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -5.0±0.5°, c = 1 in 5 M HCl
összetétel
carbon, 39.5-41.1%
nitrogen, 11.2-12.2%
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHLNJPIGFDWGTP-VKHMYHEASA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)