Merck
86933
Sigma-Aldrich
Tetrabutylphosphonium p-toluenesulfonate
≥95% (NT)
Szinonimák:
p-Toluenesulfonic acid tetrabutylphosphonium salt
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2)4P(CH3C6H4SO3)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
430.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95% (NT)
Forma
crystals
szennyeződések
≤1.0% water
mp
54-59 °C
anion nyomok
bromide (Br-): ≤250 mg/kg
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBYJOCBDWDVDOJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Ionic liquid at ambient temperature
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)